4-(Cyclopropylmethoxy)benzeneboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-(Cyclopropylmethoxy)phenyl)boronic acid, 4-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
OR7194-1G OR7194-10G OR7194-25G OR7194-100MG OR7194-250MG
APOSOR7194-1GEA 159 EUR
APOSOR7194-1G APOSOR7194-10G APOSOR7194-25G APOSOR7194-100MG APOSOR7194-250MG
4-(Cyclopropylmethoxy)benzeneboronic acid 98%
4-(Cyclopropylmethoxy)benzeneboronic acid
Formula: C₁₀H₁₃BO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04039017
Núm. CAS: 411229-67-9