1-Methyl-1H-indole-2-boronic acid, neopentyl glycol ester 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR7237-1G OR7237-5G
APOSOR7237-1GEA 238 EUR
APOSOR7237-1G APOSOR7237-5G
1-Methyl-1H-indole-2-boronic acid, neopentyl glycol ester 96%
1-Methyl-1H-indole-2-boronic acid, neopentyl glycol ester
Formula: C₁₄H₁₈BNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797198
Núm. CAS: 905966-48-5