3-(Phenylamino)-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl)acrylonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR7250T-100MG OR7250T-1G OR7250T-500MG
APOSOR7250T-100MGEA 125 EUR
APOSOR7250T-100MG APOSOR7250T-1G APOSOR7250T-500MG
3-(Phenylamino)-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl)acrylonitrile
3-(Phenylamino)-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl)acrylonitrile
A reference standard for the drug Trimethoprim.
Formula: C₁₉H₂₀N₂O₃
Pto. de fusión: 130…136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00269911
Núm. CAS: 30078-48-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III