4-(Propionyl)benzeneboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Propionyl)phenyboronic acid, (4-Propionylphenyl)boronic acid
OR7254-1G OR7254-5G OR7254-250MG
APOSOR7254-1GEA 0 EUR
APOSOR7254-1G APOSOR7254-5G APOSOR7254-250MG
4-(Propionyl)benzeneboronic acid 98%
4-(Propionyl)benzeneboronic acid
Formula: C₉H₁₁BO₃
MW: 177,993 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04039038
Núm. CAS: 186498-36-2