Camphorquinone-10-sulphonic acid hydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR7300T-100MG OR7300T-250MG
APOSOR7300T-100MGEA 253 EUR
APOSOR7300T-100MG APOSOR7300T-250MG
Camphorquinone-10-sulphonic acid hydrate
Camphorquinone-10-sulphonic acid hydrate
A crystalline water-soluble reagent useful for specific, reversible modification of the guanidino group of arginine residues. Suitable for use with small arginine-containing molecules.
Formula: C₁₀H₁₄O₅S·H₂O
Pto. de fusión: 138…140 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00269942
Núm. CAS: 73413-79-3
UN: 3261
ADR: 8,III