2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR7316-1G
OR7316-5G
APOSOR7316-1GEA
0
EUR
APOSOR7316-1G
APOSOR7316-5G
2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride
Formula:
C₁₃H₁₁NO₂·ClH Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07366471 Núm. CAS: 1172328-87-8 |