4'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7320-1G OR7320-250MG
APOSOR7320-1GEA 190 EUR
APOSOR7320-1G APOSOR7320-250MG
4'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
4'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₁NO₂·ClH
MW: 249,693 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08276229
Núm. CAS: 41567-82-2