Acetone 4-bromo-2-nitrophenylhydrazone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7328-1G OR7328-500MG
APOSOR7328-1GEA 102 EUR
APOSOR7328-1G APOSOR7328-500MG
Acetone 4-bromo-2-nitrophenylhydrazone
Acetone 4-bromo-2-nitrophenylhydrazone
Formula: C₉H₈BrN₃O₃
MW: 286.082 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08445499
Núm. CAS: 914636-18-3