3-(2-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7333-1G OR7333-250MG OR7333-5G
APOSOR7333-1GEA 84.1 EUR
APOSOR7333-1G APOSOR7333-250MG APOSOR7333-5G
3-(2-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(2-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formula: C₉H₇BrO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04039054
Núm. CAS: 116509-98-9