3-(3-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7334-1G OR7334-250MG OR7334-5G
APOSOR7334-1GEA 212 EUR
APOSOR7334-1G APOSOR7334-250MG APOSOR7334-5G
3-(3-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(3-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formula: C₉H₇BrO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04039055
Núm. CAS: 170859-80-0