2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
OR7345-1G OR7345-500MG
APOSOR7345-1GEA 375 EUR
APOSOR7345-1G APOSOR7345-500MG
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
Formula: C₁₃H₉ClO
MW: 216,663 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039057
Núm. CAS: 675596-30-2