2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7346-1G OR7346-5G
APOSOR7346-1GEA 97.3 EUR
APOSOR7346-1G APOSOR7346-5G
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95%
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
Formula: C₁₃H₉ClO
Pto. de fusión: 70…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631914
Núm. CAS: 39802-78-3