3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR7347-1G
OR7347-500MG
APOSOR7347-1GEA
625
EUR
APOSOR7347-1G
APOSOR7347-500MG
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Formula:
C₁₃H₉ClO MW: 216,663 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03424628 Núm. CAS: 216443-25-3 |