3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7348-1G OR7348-500MG
APOSOR7348-1GEA 0 EUR
APOSOR7348-1G APOSOR7348-500MG
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
Formula: C₁₃H₉ClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03424621
Núm. CAS: 400745-60-0