3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3'-Chloro-4-formylbiphenyl, 4-(3-Chlorophenyl)benzaldehyde
OR7349-1G OR7349-5G
APOSOR7349-1GEA 79.9 EUR
APOSOR7349-1G APOSOR7349-5G
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95%
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
Formula: C₁₃H₉ClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03424617
Núm. CAS: 400744-49-2