2-Hydrazino-5-methyl-3-nitropyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR7353-1G OR7353-5G
APOSOR7353-1GEA 87.3 EUR
APOSOR7353-1G APOSOR7353-5G
2-Hydrazino-5-methyl-3-nitropyridine 98%
2-Hydrazino-5-methyl-3-nitropyridine
Formula: C₆H₈N₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027277
Núm. CAS: 21901-25-7