4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4'-Chloro-1,1'-biphenyl-2-carboxaldehyde, 2-(4-Chlorophenyl)benzaldehyde, 4'-Chloro-2-formylbiphenyl
OR7355-1G OR7355-500MG
APOSOR7355-1GEA 451 EUR
APOSOR7355-1G APOSOR7355-500MG
4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Formula: C₁₃H₉ClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03424629
Núm. CAS: 153850-83-0