4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7356-1G OR7356-5G
APOSOR7356-1GEA 79.9 EUR
APOSOR7356-1G APOSOR7356-5G
4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde 95%
4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
Formula: C₁₃H₉ClO
Pto. de fusión: 56…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03424622
Núm. CAS: 139502-80-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III