3-(2-Chlorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7380-1G OR7380-250MG OR7380-5G
APOSOR7380-1GEA 306 EUR
APOSOR7380-1G APOSOR7380-250MG APOSOR7380-5G
3-(2-Chlorophenyl)prop-2-yn-1-ol
3-(2-Chlorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formula: C₉H₇ClO
MW: 166,604 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039063
Núm. CAS: 80151-26-4