3-(3-Chlorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7381-1G OR7381-2.5G OR7381-250MG
APOSOR7381-1GEA 109 EUR
APOSOR7381-1G APOSOR7381-2.5G APOSOR7381-250MG
3-(3-Chlorophenyl)prop-2-yn-1-ol
3-(3-Chlorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formula: C₉H₇ClO
MW: 166,604 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039064
Núm. CAS: 80151-33-3