2-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(2-Aminophenyl)furan hydrochloride
OR7392-250MG OR7392-1G
APOSOR7392-250MGEA 147 EUR
APOSOR7392-250MG APOSOR7392-1G
2-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride 98%
2-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride
Formula: C₁₀H₉NO·ClH
MW: 195.645 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08445548
Núm. CAS: 855948-13-9