3-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7393-1G OR7393-5G
APOSOR7393-1GEA 128 EUR
APOSOR7393-1G APOSOR7393-5G
3-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride
3-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride
Formula: C₁₀H₉NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07366478
Núm. CAS: 1172481-22-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III