3-(Fur-2-yl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(3-Formylphenyl)furan
OR7397-1G OR7397-250MG
APOSOR7397-1GEA 183 EUR
APOSOR7397-1G APOSOR7397-250MG
3-(Fur-2-yl)benzaldehyde
3-(Fur-2-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₁H₈O₂
MW: 172,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03990461
Núm. CAS: 85553-52-2