4-(Furan-2-yl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR7398-1G OR7398-250MG OR7398-5G
APOSOR7398-1GEA 344 EUR
APOSOR7398-1G APOSOR7398-250MG APOSOR7398-5G
4-(Furan-2-yl)benzaldehyde
4-(Furan-2-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₁H₈O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03030050
Núm. CAS: 60456-77-1