2-(Fur-2-yl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7399-1G OR7399-250MG OR7399-5G
APOSOR7399-1GEA 255 EUR
APOSOR7399-1G APOSOR7399-250MG APOSOR7399-5G
2-(Fur-2-yl)benzoic acid 97%
2-(Fur-2-yl)benzoic acid
Formula: C₁₁H₈O₃
Pto. de fusión: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03990477
Núm. CAS: 331942-47-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III