3-(Fur-2-yl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR7400-250MG
OR7400-1G
APOSOR7400-250MGEA
94.4
EUR
APOSOR7400-250MG
APOSOR7400-1G
3-(Fur-2-yl)benzoic acid 97%
3-(Fur-2-yl)benzoic acid
Formula:
C₁₁H₈O₃ Pto. de fusión: 157…158 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02690979 Núm. CAS: 35461-99-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |