6-Bromo-1-methyl-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
OR7414-1G OR7414-5G
APOSOR7414-1GEA 60.9 EUR
APOSOR7414-1G APOSOR7414-5G
6-Bromo-1-methyl-1H-benzimidazole
6-Bromo-1-methyl-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₇BrN₂
Pto. de fusión: 201…203 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027271
Núm. CAS: 53484-16-5