2-Hydroxy-5-(phenylethynyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Carboxy-4-(phenylethynyl)phenol, 5-(Phenylethynyl)salicylic acid
OR7432-1G OR7432-250MG OR7432-50MG
APOSOR7432-1GEA 344 EUR
APOSOR7432-1G APOSOR7432-250MG APOSOR7432-50MG
2-Hydroxy-5-(phenylethynyl)benzoic acid
2-Hydroxy-5-(phenylethynyl)benzoic acid
Formula: C₁₅H₁₀O₃
MW: 238,238 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039086
Núm. CAS: 32192-74-8