3'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(3-Methoxyphenyl)benzaldehyde
OR7455-1G OR7455-250MG
APOSOR7455-1GEA 626 EUR
APOSOR7455-1G APOSOR7455-250MG
3'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
3'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Formula: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,244 g/mol
Pto. de fusión: 535 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03424633
Núm. CAS: 38491-36-0