3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7516-1G OR7516-5G
APOSOR7516-1GEA 125 EUR
APOSOR7516-1G APOSOR7516-5G
3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₂O₂
Pto. de fusión: 94…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039113
Núm. CAS: 107412-71-5