4-(5-Methylfur-2-yl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-Formylphenyl)-5-methylfuran
OR7542-1G OR7542-250MG
APOSOR7542-1GEA 174 EUR
APOSOR7542-1G APOSOR7542-250MG
4-(5-Methylfur-2-yl)benzaldehyde
4-(5-Methylfur-2-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,207 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039125
Núm. CAS: 400748-10-9