Methyl 4-(3-hydroxyprop-1-yn-1-yl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7570-250MG OR7570-1G
APOSOR7570-250MGEA 0 EUR
APOSOR7570-250MG APOSOR7570-1G
Methyl 4-(3-hydroxyprop-1-yn-1-yl)benzoate
Methyl 4-(3-hydroxyprop-1-yn-1-yl)benzoate
Formula: C₁₁H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00168848
Núm. CAS: 61266-36-2