5-(2-Methylphenyl)-2-furoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7574-1G OR7574-5G
APOSOR7574-1GEA 719 EUR
APOSOR7574-1G APOSOR7574-5G
5-(2-Methylphenyl)-2-furoic acid
5-(2-Methylphenyl)-2-furoic acid
Formula: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,206 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039143
Núm. CAS: 80174-04-5