2-(Thien-2-yl)aniline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(2-Aminophenyl)thiophene hydrochloride
OR7583-1G OR7583-250MG OR7583-5G
APOSOR7583-1GEA 364 EUR
APOSOR7583-1G APOSOR7583-250MG APOSOR7583-5G
2-(Thien-2-yl)aniline hydrochloride
2-(Thien-2-yl)aniline hydrochloride
Formula: C₁₀H₉NS·ClH
MW: 211,711 g/mol
Pto. de fusión: 210…212 …lit °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07365346
Núm. CAS: 1087723-62-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III