3-(Thien-2-yl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(Thiophen-2-yl)benzaldehyde
OR7589-1G OR7589-5G
APOSOR7589-1GEA 183 EUR
APOSOR7589-1G APOSOR7589-5G
3-(Thien-2-yl)benzaldehyde
3-(Thien-2-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₁H₈OS
MW: 188,246 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038019
Núm. CAS: 103668-99-1