3-(Thien-3-yl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7591-1G OR7591-250MG
APOSOR7591-1GEA 224 EUR
APOSOR7591-1G APOSOR7591-250MG
3-(Thien-3-yl)benzaldehyde
3-(Thien-3-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₁H₈OS
Pto. de fusión: 45…46 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04039150
Núm. CAS: 129746-42-5