2-(Thien-2-yl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7593-1G OR7593-250MG
APOSOR7593-1GEA 395 EUR
APOSOR7593-1G APOSOR7593-250MG
2-(Thien-2-yl)benzoic acid
2-(Thien-2-yl)benzoic acid
Formula: C₁₁H₈O₂S
Pto. de fusión: 92…95 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04039152
Núm. CAS: 6072-49-7