2-Amino-3-(1,2-dihydro-2-oxoquinolin-4-yl)propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7606-25G OR7606-5G
APOSOR7606-25GEA 277 EUR
APOSOR7606-25G APOSOR7606-5G
2-Amino-3-(1,2-dihydro-2-oxoquinolin-4-yl)propanoic acid
2-Amino-3-(1,2-dihydro-2-oxoquinolin-4-yl)propanoic acid
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039159
Núm. CAS: 5162-90-3