2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde hydrate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7624-1G OR7624-5G
APOSOR7624-1GEA 265 EUR
APOSOR7624-1G APOSOR7624-5G
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde hydrate 95+%
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde hydrate
Formula: C₈H₇ClO₃S·H₂O
Pto. de fusión: 111…112 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08166750
Núm. CAS: 1171826-50-8