4-Phenylpyrimidine-2-thiol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7651-1G OR7651-5G
APOSOR7651-1GEA 139 EUR
APOSOR7651-1G APOSOR7651-5G
4-Phenylpyrimidine-2-thiol
4-Phenylpyrimidine-2-thiol
Formula: C₁₀H₈N₂S
Pto. de fusión: 197…209 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00239517
Núm. CAS: 60414-59-7