1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate 90+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7662-1G OR7662-250MG
APOSOR7662-1GEA 69.8 EUR
APOSOR7662-1G APOSOR7662-250MG
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate 90+%
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate
Formula: C₈H₆N₂O₂·H₂O
Pto. de fusión: 169…171 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368500
Núm. CAS: 849776-47-2