Methyl 4-ethylbenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7700-1G OR7700-5G
APOSOR7700-1GEA 46.4 EUR
APOSOR7700-1G APOSOR7700-5G
Methyl 4-ethylbenzoate 98%
Methyl 4-ethylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 105…107 °C (15 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00221477
Núm. CAS: 7364-20-7