3-(Benzyloxy)propane-1,2-diol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Benzylglycerol, 3-(Benzyloxy)-1,2-dihydroxypropane
OR7701T-25G
APOSOR7701T-25GEA 94.4 EUR
APOSOR7701T-25G
3-(Benzyloxy)propane-1,2-diol 95+%
3-(Benzyloxy)propane-1,2-diol
Formula: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,216 g/mol
Pto. Ebullición: 140…145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016633
Núm. CAS: 4799-67-1