5-Bromobenzo[b]thiophene-2-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7702-1G OR7702-5G
APOSOR7702-1GEA 152 EUR
APOSOR7702-1G APOSOR7702-5G
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-boronic acid
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-boronic acid
Formula: C₈H₆BBrO₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06801728
Núm. CAS: 884010-25-7