4-Bromo-3-[(dimethylamino)methyl]phenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-3-((dimethylamino)methyl)phenol, 1-(2-Bromo-5-hydroxyphenyl)-N,N-dimethylmethylamine, 2-Bromo-N,N-dimethyl-5-hydroxybenzylamine
OR7720-1G OR7720-5G
APOSOR7720-1GEA 105 EUR
APOSOR7720-1G APOSOR7720-5G
4-Bromo-3-[(dimethylamino)methyl]phenol
4-Bromo-3-[(dimethylamino)methyl]phenol
Formula: C₉H₁₂BrNO
MW: 230,102 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06657798
Núm. CAS: 848848-16-8