1-(2,6-Dimethoxybenzyl)piperidin-4-amine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Amino-1-(2,6-dimethoxybenzyl)piperidine dihydrochloride, 1-(2,6-Dimethoxybenzyl)piperidin-4-ylaminedihydrochloride, 1-[(2,6-Dimethoxyphenyl)methyl]piperidin-4-amine dihydrochloride
OR7723-1G OR7723-250MG
APOSOR7723-1GEA 72.7 EUR
APOSOR7723-1G APOSOR7723-250MG
1-(2,6-Dimethoxybenzyl)piperidin-4-amine dihydrochloride
1-(2,6-Dimethoxybenzyl)piperidin-4-amine dihydrochloride
Formula: C₁₄H₂₂N₂O₂·2HCl
MW: 323,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06247029
Núm. CAS: 1185303-17-6