4-Chloro-2-methylphenylhydrazine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7762-10G OR7762-1G
APOSOR7762-10GEA 290 EUR
APOSOR7762-10G APOSOR7762-1G
4-Chloro-2-methylphenylhydrazine hydrochloride 97%
4-Chloro-2-methylphenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₇H₉ClN₂·ClH
Pto. de fusión: 206…208 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012944
Núm. CAS: 19690-59-6
EINECS: 243-227-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III