[(4-Bromophenyl)sulphonyl]acetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromophenyl cyanomethyl sulphone
OR7778-5G OR7778-25G
APOSOR7778-5GEA 128 EUR
APOSOR7778-5G APOSOR7778-25G
[(4-Bromophenyl)sulphonyl]acetonitrile
[(4-Bromophenyl)sulphonyl]acetonitrile
Formula: C₈H₆BrNO₂S
MW: 260,108 g/mol
Pto. de fusión: 190…192 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00129455
Núm. CAS: 126891-45-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III