5-Bromo-4-methylthiophene-2-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7818-100G OR7818-25G OR7818-5G
APOSOR7818-100GEA 0 EUR
APOSOR7818-100G APOSOR7818-25G APOSOR7818-5G
5-Bromo-4-methylthiophene-2-carboxaldehyde
5-Bromo-4-methylthiophene-2-carboxaldehyde
Formula: C₆H₅BrOS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06657807
Núm. CAS: 189331-47-3