N-Acetyl-D,L-homotryptophan
Proveedor: Apollo Scientific
OR7840T-10MG
OR7840T-50MG
APOSOR7840T-10MGEA
227
EUR
APOSOR7840T-10MG
APOSOR7840T-50MG
N-Acetyl-D,L-homotryptophan
N-Acetyl-D,L-homotryptophan
Formula:
C₁₄H₁₆N₂O₃ Pto. de fusión: 112…113 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00189457 Núm. CAS: 205813-00-9 |